Learn More
Molybdenum(VI) oxide, 99.5+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
50.75 - 167.84
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1313-27-5
Moleculaire formule MoO3
Molecular Weight (g/mol) 143.95
MDL-nummer MFCD00003469
InChI Key JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synoniem molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC Name trioxomolybdenum
SMILES O=[Mo](=O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
13266319
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
447401000
100 g Plastic bottle
50.75
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13276319
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
447405000
500 g Plastic bottle
167.84
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1313-27-5
143.95
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
14802
trioxomolybdenum
MoO3
MFCD00003469
molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
CHEBI:30627
O=[Mo](=O)=O
Specificatie
1155.0°C
795.0°C
MoO3
MFCD00003469
Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in conc. mineral acids, sol. of alkali, hydroxides and ammonia, soluble in potassium bitartrate
O=[Mo](=O)=O
143.95
CHEBI:30627
≥99.5%
Molybdenum(VI) oxide
1313-27-5
MoO3
molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
trioxomolybdenum
14802
143.94
ACS Reagent
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Molybdenum(VI) oxide
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.