Learn More
Molybdenum rod, 3.17mm (0.125in) dia, annealed, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
94.37 - 295.47
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7439-98-7
Moleculaire formule Mo
Molecular Weight (g/mol) 95.95
MDL-nummer MFCD00003465
InChI Key ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synoniem molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC Name molybdenum
SMILES [Mo]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11346727
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010032.BW
50 cm
94.37
50 cm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11356727
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010032.VP
5 x 50 cm
295.47
5 stuks
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7439-98-7
95.95
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
23932
molybdenum
Mo
MFCD00003465
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CHEBI:28685
[Mo]
Specificatie
Molybdenum rod
7439-98-7
Mo
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
[Mo]
95.95
CHEBI:28685
≈0.72g/cm
3.17mm (0.125 in.) dia., Annealed
(metals basis)
MFCD00003465
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
molybdenum
23932
99.95%
Rod
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-107-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures