Learn More
Molybdenum powder, -100 mesh, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7439-98-7
Moleculaire formule Mo
Molecular Weight (g/mol) 95.95
MDL-nummer MFCD00003465
InChI Key ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synoniem molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC Name molybdenum
SMILES [Mo]
Meer specificaties weergeven
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7439-98-7
95.95
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
23932
molybdenum
Mo
MFCD00003465
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CHEBI:28685
[Mo]
Specificatie
Molybdenum
10.22
Mo
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
[Mo]
95.95
CHEBI:28685
-100 Mesh
7439-98-7
99.95% (metals basis)
MFCD00003465
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
molybdenum
23932
95394
Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P201-P202-P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P281-P308+P313-P370+P378q-P501c
H228-H360-H371
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 4.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-107-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QA4680000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Molybdenum powder
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vaste stof Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H228-Ontvlambare vaste stof.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
  • P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
  • P370+P378-In geval van brand: blussen met .