Learn More
Molybdenum foil, 1.0mm (0.04in) thick, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
71.15 - 427.13
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7439-98-7 |
---|---|
Moleculaire formule | Mo |
Molecular Weight (g/mol) | 95.95 |
MDL-nummer | MFCD00003465 |
InChI Key | ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 |
PubChem CID | 23932 |
ChEBI | CHEBI:28685 |
IUPAC Name | molybdenum |
SMILES | [Mo] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11395729
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010046.FI |
50 x 50 mm |
71.15
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11336757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010046.GH |
100 x 100 mm |
148.74
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11346757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010046.GW |
200 x 200 mm |
427.13
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7439-98-7 | |
95.95 | |
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N | |
23932 | |
molybdenum |
Mo | |
MFCD00003465 | |
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 | |
CHEBI:28685 | |
[Mo] |
Specificatie
Molybdenum foil | |
7439-98-7 | |
Mo | |
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 | |
[Mo] | |
95.95 | |
CHEBI:28685 | |
≈25.6g/50x50mm |
1.0mm (0.04 in.) thick | |
(metals basis) | |
MFCD00003465 | |
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N | |
molybdenum | |
23932 | |
99.95% | |
Foil |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-107-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures