Learn More
Epredia™ Modified Harris Hematoxylin
Use Epredia™ Modified Harris Hematoxylin, a regressive nuclear stain, for both histology and cytology.
81.50 - 85.10
Description
- Formulation contains no mercury
- More stable than conventional Harris Hematoxylin
Safety and Handling
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- Gevaar
Hazard Category
- Kankerverwekkendheid Categorie 1A
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Hazard Statement
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H350-Kan kanker veroorzaken.
Precautionary Statement
- P362-Verontreinigde kleding uittrekken.
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P202-Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Bevat: hematoxylin, sodiumiodate, ethyl alcohol, methyl alcohol, diazolidinyl urea, acetic acid, aluminium