Learn More
Epredia™ Modified Grocott' s Methenamine Silver (Periodic Acid) Stain Kit
Distinguish fungi, basement membranes and opportunistic organisms such as Pneumocystis Carinii in tissue sections with Epredia™ Modified Grocott's Methenamine Silver (Periodic Acid)
48.85 - 253.00
Producten 7
Produktcode Merk Type Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Type Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10198198
Bekijk documenten
Epredia™
87008
Silver Stain Kit, Periodic Acid N/A N/A N/A
12500037
Bekijk documenten
Epredia™
88023
Methenamine/Borax N/A N/A N/A
12563647
Bekijk documenten
Epredia™
88024
Fast Green Stain Solution N/A N/A N/A
12573647
Bekijk documenten
Epredia™
88025
Sodium Thiosulfate Solution N/A N/A N/A
12583647
Bekijk documenten
Epredia™
88026
Gold Chloride Solution (0.1%) N/A N/A N/A
12593647
Bekijk documenten
Epredia™
88027
Periodic Acid Schiff N/A N/A N/A
12563657
Bekijk documenten
Epredia™
88036
Silver Nitrate Solution (5%) N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
  • Fungi, basement membranes and opportunistic organisms, along with reticular fibers, are stained black
  • Background is stained green
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • SILVER STAIN KIT, PERIODIC ACID, INC 6 X METHENAMI ne/Borax capsules, 125mL Fast Green stain solu., 125mL sodium thiosulfate solu., 125mL Gold chlorid e solu. (0.1%), 125mL Periodic acid solu. (1%) and 30mL Silver nitrate solu. (5%)
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1B
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vaste stof Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  • H350-Kan kanker veroorzaken.
  • H360F-Kan de vruchtbaarheid schaden.
Veiligheidsmaatregel
  • P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P103-Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P370+P378-In geval van brand: blussen met .
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: silver nitrate, tetra borate sodium salts, methenamine