Learn More
Miele Professional™ Mobile unit
Mobile unit E 941 for modules on 2 levels
Merk:  Miele Professional™ 4812530
4231.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Produktcode. 15460555
  • 4875.00 /
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • The mobile unit can also be used without the upper level
  • Magnetic strip for automatic mobile unit recognition
  • Lower level equipped with a total of 115 nozzles with clips
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Roestvrij staal
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria
421 mm
Roestvrij staal
790 mm
619 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen