Learn More
Miele Professional™ Mobile unit
Mobile unit E 940 for the optimum loading of narrow necked glassware on 2 levels
Merk:  Miele Professional™ 4607630
10256.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Produktcode. 15450555
  • 11760.00 / Each
Beschrijving
Beschrijving
  • The mobile unit can also be used without the upper level
  • Magnetic strip for automatic mobile unit recognition
  • Lower level equipped with a total of 115 nozzles with clips
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Roestvrij staal, Kunststof
Roestvrij staal, zwart
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria
565 mm
Wagen voor zeefschalen
115 Glaswerk met nauwe hals
790 mm
640 mm