Learn More
Miele Professional™ Mobile unit
Mobile unit E 935/2 for the optimum cleaning of instruments on 3 levels
Merk:  Miele Professional™ 7765780
2766.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Produktcode. 15440555
  • 3190.00 /
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • Loading capacity: 9 DIN mesh trays
  • Equipped with 2 integrated spray arms
  • The loading areas for the individual levels are different
  • Magnetic strip for mobile unit recognition (incl. magnets)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria
524 mm
Wagen voor zeefschalen
9 DIN-zeefschalen 6 SPRI-zeefschalen
790 mm
640 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen