Learn More
Miele Professional™ Mobile unit
Module E 747 for optimum loading of centrifuge tubes, phials and test tubes, for example
Merk: Miele Professional™ 5464630
2570.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- 104 nozzles for centrifuge tubes, phials, test tubes, etc.
- 104 nozzles 2.5 x 110 mm
Specificatie
Roestvrij staal, Kunststof | |
Roestvrij staal, zwart | |
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | |
168 mm |
Inzetrek/module voor reageerbuizen | |
104 Reageerbuizen | |
496 mm | |
492 mm |