Learn More
Miele Professional™ Mobile injector
Mobile unit E 757 for the optimum loading of large volume laboratory glassware
Merk: Miele Professional™ 5746290
2722.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Equipped with 6 nozzles
- Equipped with a height-adjustable holding frame
- Maximum vertical clearance from star overlay: 610 mm
Specificatie
Roestvrij staal, Kunststof | |
6 Groot laboratoriumglaswerk | |
600 mm | |
530 mm |
Roestvrij staal, zwart | |
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | |
346 mm |