Learn More
Buerkle™ V4A Stainless Steel Mini ViscoSampler
Buerkle™ V4A Stainless Steel Mini ViscoSampler for viscous substances such as pastes, mud, creams, oils.
388.00 - 554.00
Specificatie
Producttype | Mini Viscosampler |
---|---|
Materiaal | Stainless Steel (V4A), PTFE |
Autoclaveerbaar | Ja |
Inclusief | 2 mm Suction tip |
Voor gebruik met (toepassing) | Ideal for The Pharmaceutical and Cosmetics Industry |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Afmetingen (L x B) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Afmetingen (L x B) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10461151
|
Buerkle™
5341-1060 |
30 mL | 600 x 15 mm |
388.00
1 stuk |
|
||||
10461341
|
Buerkle™
5341-1100 |
50 mL | 1000 x 15 mm |
449.00
1 stuk |
|
||||
10421731
|
Buerkle™
5341-1150 |
75 mL | 1500 x 15 mm |
554.00
1 stuk |
|
||||
Beschrijving
- Stainless steel AISI 316L (1.4404), seals PTFE
- Sterilisable
- Ideal for the pharmaceutical and cosmetics industry
- The sample is drawn in using the pump rod and directly conveyed to the sampling container
- Easy cleaning for flawless sampling
- Depending on the viscosity, the removable suction tip can be fitted with suction drills of 2mm to 6mm
Specificatie
Mini Viscosampler | |
Ja | |
Ideal for The Pharmaceutical and Cosmetics Industry |
Stainless Steel (V4A), PTFE | |
2 mm Suction tip |