Learn More
Millon's reagent, for the detection of Tyrosine, Thermo Scientific Chemicals
52.56 - 223.11
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10045-94-0
Moleculaire formule HgN2O6
Molecular Weight (g/mol) 324.60
MDL-nummer MFCD00011038
InChI Key ORMNPSYMZOGSSV-UHFFFAOYSA-N
Synoniem mercuric nitrate, mercury nitrate, mercury ii nitrate, citrine ointment, mercury dinitrate, millon's reagent, mercury pernitrate, mercury 2+ nitrate, nitrate mercurique french, unii-2fmv9338bw
PubChem CID 24864
IUPAC Name mercury(2+);dinitrate
SMILES [Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15550574
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
458541000
100 mL
52.56
100 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15560574
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
458545000
500 mL
223.11
500 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10045-94-0
324.60
ORMNPSYMZOGSSV-UHFFFAOYSA-N
24864
[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
HgN2O6
MFCD00011038
mercuric nitrate, mercury nitrate, mercury ii nitrate, citrine ointment, mercury dinitrate, millon's reagent, mercury pernitrate, mercury 2+ nitrate, nitrate mercurique french, unii-2fmv9338bw
mercury(2+);dinitrate
Specificatie
Millon's reagent
HgN2O6
MFCD00011038
ORMNPSYMZOGSSV-UHFFFAOYSA-N
mercury(2+);dinitrate
24864
1.4
10045-94-0
Hg(NO3)2
mercuric nitrate, mercury nitrate, mercury ii nitrate, citrine ointment, mercury dinitrate, millon's reagent, mercury pernitrate, mercury 2+ nitrate, nitrate mercurique french, unii-2fmv9338bw
[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
324.60
324.6
1.4000g/mL
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May be corrosive to metals.
Toxic if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Corrosive t
GHS P Statement
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-152-3
Productidentificatie
  • Millon's reagent
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 1
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H310-Dodelijk bij contact met de huid.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H330-Dodelijk bij inademing.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • EUH071-Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.