Learn More
Cytiva Microsep™ Advance Centrifugal Devices with Supor Membrane
Particulate removal for longer HPLC and UHPLC column life.
243.00 - 895.00
Specificatie
Beschrijving EFA: 3.3 cm2
Materiaal (membraan) PES
Steriliteit Non-sterile
Volume (metrisch) 0.5 to 5 mL (Sample)
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Poriegrootte Inclusief Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Poriegrootte Inclusief Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17194751
Bekijk documenten
Cytiva
MCPM45C68
0.45 μm 100/Pk.
895.00
Toevoegen aan winkelmandje
17164751
Bekijk documenten
Cytiva
MCPM02C67
0.2 μm 24/Pk.
243.00
Toevoegen aan winkelmandje
17174751
Bekijk documenten
Cytiva
MCPM02C68
0.2 μm 100/Pk.
890.00
Toevoegen aan winkelmandje
17184751
Bekijk documenten
Cytiva
MCPM45C67
0.45 μm 24/Pk.
270.00
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • High spin speed and larger EFA reduces spin times
  • For samples from 0.5 to 5 mL
  • For research applications only
Specificatie
Specificatie
EFA: 3.3 cm2
PES
Non-sterile
0.5 to 5 mL (Sample)