Learn More
Contec™ MicroGenesis™ Single Use Microfiber Mop Cover
BIOPHARMA
Mop Cover for use with MicroGenesis 100% synthetic, disposable, microfiber mop.
365.00 - 410.00
Specificatie
Kleurcode White
Dimensions 390 x 130 mm
Producttype Mop Head
Autoclaveerbaar Autoclavable
Voor eenmalig gebruik Single-use
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Steriliteit Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Steriliteit Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16535314
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Contec™
MGMP0004
Non-sterile
365.00
120 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
16545314
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Contec™
MGMP0005
Sterile
410.00
120 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Synthetic microfiber
  • Lightweight and cost effective mop
  • Single use - Av 6 sqm coverage
  • Ideal for the removal of gross soil and fine particulates
Specificatie
Specificatie
White
Mop Head
Single-use
No
390 x 130 mm
Autoclavable
MicroGenesis Mop
Synthetic Microfiber