Learn More
METTLER TOLEDO™ SevenCompact™ S230 Conductivity Benchtop Meter
The S230 meter measures conductivity, resistivity, salinty, and TDS. A simple and durable interface with only 2 buttons makes this meter easy to use, and results can be captured by a printer with a time and date stamp. Available as meter only or ready-to-use kits for specific applications.
Merk:  METTLER TOLEDO™ 30019033
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11334233
Beschrijving
Beschrijving
Innovatief ontwerp — kleurendisplay, pictogrammen en menu-instellingen in 10 talen — vereenvoudigt bediening.
  • Toepassingen variëren van routinematige metingen tot monsteranalyse, gegevensbehandeling en gegevensarchivering (conform GLP)
  • Intelligent Sensor Management (ISM™) elimineert fouten met automatische identificatie van de sensor bij aansluiting
  • Flexibele kalibratie; biedt keuze uit 13 voorgedefineerde standaarden, door de gebruiker gedefinieerde standaarden of handmatige invoer van celconstante
  • Verticale uPlace™-beweging verzekert perfecte positionering van de elektrode in het monster voor snellere metingen en een lager risico op sensorbeschadiging en/of omvallen van het vat
  • Opvallend display is een 4.3 inch kleurendisplay met hoge resolutie, met grote cijfers en goed georganiseerde pictogrammen voor identificatie in één oogopslag
  • Twee displayweergaven; uFocus™-scherm biedt taakgerichte, actuele gegevens/meetwaarden
  • Met een simpele toetsdruk wordt van de ene naar de andere weergave overgeschakeld
  • Uitgevoerd met geïntegreerde USB- en RS-232-interfaces voor gegevensuitwisseling
  • Verkrijgbaar met optioneel uitgebreid servicepakket dat IQ/OQ omvat (neem contact op met uw klantenservicevertegenwoordiger bij Fisher voor meer informatie)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
S230 Conductivity Meter
±0.5%
13 vooraf gedefinieerde standaarden en 1 door de gebruiker gedefinieerde standaard
0.001 tot 1
0 tot 80 psu
-30.0°C to +130°C (MTC), -5.0°C to +130.0°C (ATC)
±0.1 °C
TFT
S230 Meter with Electrode Holder
10 w
Geïntegreerde USB en RS232-interface
Routinemetingen, monsteranalyse, behandeling en opslag van gegevens
0.001 μS/cm tot 1000 mS/cm
Linear, non-linear, off, pure- water - reference temperature 20° or 25°C
0.00 mg/l tot 1000 g/l, automatisch geschaald
0.1°C
0 tot 100 megohm/cm
1000
9/12V
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
One moment while we fetch your results.
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen
Product Content Correction
Product Title
METTLER TOLEDO™ SevenCompact™ S230 Conductivity Benchtop Meter > S230 Conductivity Meter