Learn More
Mettler Toledo™ Temperature Probes for Benchtop pH Meter
For use with Benchtop pH Meters.
139.00 - 308.00
Specificatie
Materiaal Stainless Steel
Temperatuur (metrisch) bedrijfs- 150°C
Type ATC
Voor gebruik met (apparatuur) pH meter
Temperatuur (Engels) bedrijfs- 302°F
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Sonde Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Sonde Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10617311
Bekijk documenten
Mettler Toledo™
51300164
NTC 30kilohm ATC
139.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11917731
Bekijk documenten
Mettler Toledo™
51300165
PT1000
308.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Material: Stainless-steel
  • Length: 120mm
  • Diameter: 3mm
Specificatie
Specificatie
Stainless Steel
ATC
302°F
120 mm
3 mm
150°C
pH meter
4.7 in.
0.12 in.