Learn More
Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
40.10 - 155.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 35212-85-2 |
---|---|
Moleculaire formule | C10H9NO2S |
Molecular Weight (g/mol) | 207.25 |
MDL-nummer | MFCD00206744 |
InChI Key | VLHHEYMZLXKSQO-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | methyl 3-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, cbmicro_030710, 2-carbomethoxy-3-aminobenzothiophene, methyl 3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, methyl-3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, 3-amino-2-methoxycarbonyl-1-benzothiophene, methyl 3-amino-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-azanyl-1-benzothiophene-2-carboxylate, amino-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester |
PubChem CID | 874720 |
IUPAC Name | methyl 3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate |
SMILES | COC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2S1)N |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10882641
|
Thermo Scientific
432410010 |
1 g | Glass bottle |
40.10
1 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10230270
|
Thermo Scientific Acros
432410050 |
5 g | Glass bottle | N/A | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
35212-85-2 | |
207.25 | |
VLHHEYMZLXKSQO-UHFFFAOYSA-N | |
874720 | |
COC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2S1)N |
C10H9NO2S | |
MFCD00206744 | |
methyl 3-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, cbmicro_030710, 2-carbomethoxy-3-aminobenzothiophene, methyl 3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, methyl-3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, 3-amino-2-methoxycarbonyl-1-benzothiophene, methyl 3-amino-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-azanyl-1-benzothiophene-2-carboxylate, amino-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester | |
methyl 3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate |
Specificatie
Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate | |
109°C to 111°C | |
Authentic | |
C10H9NO2S | |
methyl 3-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, cbmicro_030710, 2-carbomethoxy-3-aminobenzothiophene, methyl 3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, methyl-3-aminobenzothiophene-2-carboxylate, 3-amino-2-methoxycarbonyl-1-benzothiophene, methyl 3-amino-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-azanyl-1-benzothiophene-2-carboxylate, amino-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester | |
COC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2S1)N | |
207.25 | |
207.25 | |
Crystalline Powder |
35212-85-2 | |
Yellow to Brown | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD00206744 | |
VLHHEYMZLXKSQO-UHFFFAOYSA-N | |
methyl 3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate | |
874720 | |
97% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash
GHS Signal Word: Warning
- Methyl 3-aminobenzo¢b!thiophene-2-carboxylate
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.