Learn More
Methyl 2-cyclopentanonecarboxylate, 96%, Thermo Scientific Chemicals
22.81 - 189.95
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10472-24-9
Moleculaire formule C7H10O3
Molecular Weight (g/mol) 142.15
MDL-nummer MFCD00001411
InChI Key PZBBESSUKAHBHD-UHFFFAOYSA-N
Synoniem methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, methyl 2-cyclopentanonecarboxylate, 2-carbmethoxycyclopentanone, methyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, 2-methoxy carbonyl cyclopentanone, 2-methoxycarbonylcyclopentanone, 2-oxocyclopentanecarboxylic acid methyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid methyl ester, mehyl-2-oxocyclopentane
PubChem CID 66328
IUPAC Name methyl 2-oxocyclopentane-1-carboxylate
SMILES COC(=O)C1CCCC1=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10347321
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
342090050
5 g Glass bottle
22.81
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10777772
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
342090250
25 g Glass bottle
61.10
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10249593
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
342091000
100 g Glass bottle
189.95
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10472-24-9
142.15
PZBBESSUKAHBHD-UHFFFAOYSA-N
66328
COC(=O)C1CCCC1=O
C7H10O3
MFCD00001411
methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, methyl 2-cyclopentanonecarboxylate, 2-carbmethoxycyclopentanone, methyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, 2-methoxy carbonyl cyclopentanone, 2-methoxycarbonylcyclopentanone, 2-oxocyclopentanecarboxylic acid methyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid methyl ester, mehyl-2-oxocyclopentane
methyl 2-oxocyclopentane-1-carboxylate
Specificatie
Methyl 2-cyclopentanonecarboxylate
Colorless to Yellow
102°C to 104°C (11.0 mmHg)
Authentic
C7H10O3
MFCD00001411
1.054
Solubility in water: >100g/L. Other solubilities: miscible in ethanol
COC(=O)C1CCCC1=O
142.15
142.15
Liquid
10472-24-9
1.0540g/mL
77°C
95% min. (GC)
1.4550 to 1.457
10, 597
methyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, methyl 2-cyclopentanonecarboxylate, 2-carbmethoxycyclopentanone, methyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, methyl ester, 2-methoxy carbonyl cyclopentanone, 2-methoxycarbonylcyclopentanone, 2-oxocyclopentanecarboxylic acid methyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid methyl ester, mehyl-2-oxocyclopentane
PZBBESSUKAHBHD-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-oxocyclopentane-1-carboxylate
66328
96%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 233-962-7
Productidentificatie
  • Methyl 2-cyclopentanonecarboxylate