Learn More
Methanol, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.8% (GC)
197.69 - 572.62
Chemische identificatiekenmerken
CAS 67-56-1
Moleculaire formule CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synoniem methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name methanol
SMILES CO
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15693710
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Riedel-de Haen
32213-6X1L
6 x 1 L Poly Bottle
197.69
6 stuks
15663710
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Riedel-de Haen
32213-4X2.5L
4 x 2.5 L Poly Bottle
312.04
4 stuks
15673710
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Riedel-de Haen
32213-4X5L
4 x 5 L Poly Bottle
572.62
4 stuks
Beschrijving
Beschrijving
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
67-56-1
32.04
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
887
methanol
CH4O
MFCD00004595
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CHEBI:17790
CO
Specificatie
Methanol
Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Colorless
0.791g/mL at 25°C
0.36
725°F
0 to 0.0005 %
Free acid (as HCOOH): ≤0.002%
Free Alkali (as NH3): ≤0.00005%
410mmHg (50°C), 97.68mmHg (20°C)
1098229
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methanol
887
32.04g/mol
ACS/puriss. p.a.
-98°C
67-56-1
Liquid
64°C to 65°C
9°C (48.2°F)
1.328 to 1.33
CH4O
CH3OH
MFCD00004595
UN1230
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CO
32.04
CHEBI:17790
≥99.8% (GC)
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P210-P280-P302 + P352 + P312-P304 + P340 + P312-P370 + P378-P403 + P235
H225-H301 + H311 + H331-H370
missing translation for 'dotInformation' : Class 3 - PG 2 - Methanol
missing translation for 'einecsNumber' : 200-659-6
missing translation for 'rtecsNumber' : PC1400000
Productidentificatie
  • Methanol
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H301 + H311 + H331-Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
  • H370-Veroorzaakt schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P243-Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.