Learn More
Methanol, Laboratory Reagent, ≥99.6%, Honeywell™
Laboratory Reagent,≥99.6%
22.99 - 2522.15
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 67-56-1 |
---|---|
Moleculaire formule | CH4O |
Molecular Weight (g/mol) | 32.04 |
MDL-nummer | MFCD00004595 |
InChI Key | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit |
PubChem CID | 887 |
ChEBI | CHEBI:17790 |
IUPAC Name | methanol |
SMILES | CO |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15601630
|
Honeywell Research Chemicals
179957-1L |
1 L | Glass Bottle | N/A | |||||
15611630
|
Honeywell Research Chemicals
179957-2.5L |
2.5 L | Glass Bottle |
62.34
2.50 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15641630
|
Honeywell Research Chemicals
179957-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Glass Bottle |
199.37
4 stuks |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15681620
|
Honeywell Research Chemicals
179957-10L |
10 L | Stainless Steel Can | N/A | |||||
15651630
|
Honeywell Research Chemicals
179957-4X4L |
4 x 4 L | Glass Bottle |
541.07
4 stuks |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15661630
|
Honeywell Research Chemicals
179957-4X5L |
4 x 5 L | Fiberboard Box | N/A | |||||
15621630
|
Honeywell Research Chemicals
179957-20L |
20 L | Stainless Steel Can | N/A | |||||
15631630
|
Honeywell Research Chemicals
179957-25L |
25 L | Stainless Steel Can | N/A | |||||
15691620
|
Honeywell Research Chemicals
179957-160KG |
160 kg | Metal Drum | N/A | |||||
Beschrijving
- ≥95% for general laboratory use.
Chemische identificatiekenmerken
67-56-1 | |
32.04 | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
887 | |
methanol |
CH4O | |
MFCD00004595 | |
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
CHEBI:17790 | |
CO |
Specificatie
Methanol | |
67-56-1 | |
0.791g/mL at 25°C | |
0.36 | |
725°F | |
n20/D 1.329(lit.) | |
CH3OH | |
97.68mmHg (20°C), 410mmHg (50°C) | |
1098229 | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
methanol | |
887 | |
32.04g/mol | |
Laboratory Reagent |
-98°C | |
Colorless | |
65°C | |
9°C (48.2°F) | |
Liquid | |
CH4O | |
MFCD00004595 | |
UN1230 | |
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
CO | |
32.04 | |
CHEBI:17790 | |
≥99.6% |
Veiligheid en behandeling
P210-P280-P302 + P352 + P312-P304 + P340 + P312-P370 + P378-P403 + P235
H225-H301 + H311 + H331-H370
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Methanol
missing translation for 'einecsNumber' : 200-659-6
missing translation for 'rtecsNumber' : PC1400000
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Methanol
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H301 + H311 + H331-Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
- H370-Veroorzaakt schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P243-Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.