Learn More
Methanol, Advanced HPLC Grade for HPLC Gradient Analysis, Fisher Chemical™
36.98 - 84.30
Chemische identificatiekenmerken
CAS 67-56-1
Moleculaire formule CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synoniem methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name methanol
SMILES CO
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10144953
Bekijk documenten
Fisher Chemical
M/4060/PB15
1 L N/A N/A N/A
10670263
Bekijk documenten
Fisher Chemical
M/4060/PB17
2.5 L N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
67-56-1
32.04
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
887
methanol
CH4O
MFCD00004595
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CHEBI:17790
CO
Specificatie
-98°C
Colorless
Plastic-coated Glass Bottle
CH4O
128 hPa at 20°C
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CO
32.04
CHEBI:17790
67-56-1
64.7°C
Liquid
MFCD00004595
0.55cp at 20°C
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methanol
887
32.04g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Methanol
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H311-Giftig bij contact met de huid.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H370-Veroorzaakt schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.