Learn More
Cole-Parmer™ Mesh Shelf
Static stainless steel Mesh Shelf for use in Techne hybridizers, able to support up to 4 kg in weight.
174.00 - 183.00
Specificatie
Registraties Up to 4 kg
Materiaal Stainless Steel
Type Shelf
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12823386
Bekijk documenten
Cole-Parmer™
39455-26
HB-1D Hybridizer
183.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11563849
Bekijk documenten
Cole-Parmer™
39455-22
HB-3D Hybrigene
174.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Can be placed into the tube locators.
  • Allows the unit to be used as a simple non-motion incubator.
  • For use with either HB-1D or HB-3D hybridizers.
Specificatie
Specificatie
Up to 4 kg
Stainless Steel
Shelf