Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES sodium salt, 99%
55.58 - 564.81
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 71119-23-8 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H12NNaO4S |
Molecular Weight (g/mol) | 217.215 |
MDL-nummer | MFCD00065473 |
InChI Key | IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M |
PubChem CID | 23673676 |
ChEBI | CHEBI:62955 |
IUPAC Name | sodium;2-morpholin-4-ylethanesulfonate |
SMILES | C1COCCN1CCS(=O)(=O)[O-].[Na+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10585714
|
Thermo Scientific Chemicals
397350250 |
25 g | Plastic bottle |
55.58
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10776465
|
Thermo Scientific Chemicals
397351000 |
100 g | Plastic bottle |
150.75
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10421284
|
Thermo Scientific Chemicals
397355000 |
500 g | Plastic bottle |
564.81
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological bufferChemische identificatiekenmerken
71119-23-8 | |
217.215 | |
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:62955 | |
C1COCCN1CCS(=O)(=O)[O-].[Na+] |
C6H12NNaO4S | |
MFCD00065473 | |
23673676 | |
sodium;2-morpholin-4-ylethanesulfonate |
Specificatie
0.03 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 280nm, 0.05 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 260nm | |
71119-23-8 | |
Powder | |
Authentic | |
MFCD00065473 | |
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;2-morpholin-4-ylethanesulfonate | |
23673676 | |
217.22 |
MES sodium salt | |
White | |
99% | |
C6H12NNaO4S | |
Solubility in water: 0.5g/L. | |
C1COCCN1CCS(=O)(=O)[O-].[Na+] | |
217.215 | |
CHEBI:62955 | |
≥98.5% (after ion exchange) |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
- MES sodium salt