Learn More
MES, >98%, MP Biomedicals™
403.00 - 967.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 145224-94-8
Moleculaire formule C6H15NO5S
Molecular Weight (g/mol) 213.248
MDL-nummer MFCD00149409
InChI Key MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2-[N-Morpholino]ethanesulfonic acid
PubChem CID 16218417
IUPAC Name 2-morpholin-4-ylethanesulfonic acid;hydrate
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11475262
Bekijk documenten
MP Biomedicals
0219530983
250 g
403.00
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11485262
Bekijk documenten
MP Biomedicals
0219530991
1 kg
967.00
1 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Biological buffer
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
145224-94-8
213.248
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
16218417
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
C6H15NO5S
MFCD00149409
2-[N-Morpholino]ethanesulfonic acid
2-morpholin-4-ylethanesulfonic acid;hydrate
Specificatie
MES
White
>98%
MFCD00149409
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
2-morpholin-4-ylethanesulfonic acid;hydrate
16218417
145224-94-8
Crystalline Powder
C6H15NO5S
2-[N-Morpholino]ethanesulfonic acid
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
213.248
213.2
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 249-259-4
Recommended Storage : Store at room temperature.