Learn More
Mercury(II) Sulfate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
86.00 - 156.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7783-35-9 |
---|---|
Moleculaire formule | HgO4S |
Molecular Weight (g/mol) | 296.65 |
MDL-nummer | MFCD00011047 |
InChI Key | DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L |
Synoniem | mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate |
PubChem CID | 24544 |
IUPAC Name | mercury(2+);sulfate |
SMILES | [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
7783-35-9 | |
296.65 | |
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L | |
24544 | |
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
HgO4S | |
MFCD00011047 | |
mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate | |
mercury(2+);sulfate |
Specificatie
7783-35-9 | |
1 | |
HgO4S | |
mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate | |
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
296.65 | |
296.64g/mol |
White | |
Powder/Solid | |
MFCD00011047 | |
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L | |
mercury(2+);sulfate | |
24544 | |
Plastic powder jar |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Mercury(II) sulfate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 1
- Acute toxiciteit Categorie 2
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H310-Dodelijk bij contact met de huid.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H330-Dodelijk bij inademing.
- H373-Kan schade aan organen.
- H300-Dodelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P350-BIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig wassen met veel water en zeep.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.
- P330-De mond spoelen.