Learn More
Mercury(II) nitrate monohydrate, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
92.86 - 430.14
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7783-34-8
Moleculaire formule H2HgN2O7
Molecular Weight (g/mol) 342.62
MDL-nummer MFCD00149736
InChI Key KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Synoniem mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
PubChem CID 3084029
IUPAC Name mercury(2+) hydrate dinitrate
SMILES O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10321261
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
423941000
100 g Plastic bottle
92.86
100 gram
10588833
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
423945000
500 g Plastic bottle
430.14
500 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7783-34-8
342.62
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
3084029
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
H2HgN2O7
MFCD00149736
mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
mercury(2+) hydrate dinitrate
Specificatie
Mercury(II) nitrate monohydrate
7783-34-8
Crystalline Powder and/or Crystals
Hg(NO3)2·H2O
03,197; 10,254; 11,317
mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
mercury(2+) hydrate dinitrate
3084029
≥98.0%
4.3
77.0°C to 79.0°C
White
H2HgN2O7
MFCD00149736
14, 5880
Solubility in water: slightly soluble
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
342.62
342.6
ACS Reagent
4.3000g/mL
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Fatal if swallowed.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
GHS P Statement
Rinse mouth.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Re
GHS Signal Word: Danger
Recommended Storage : May become colored on exposure to light
Productidentificatie
  • Mercury(II) nitrate monohydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 1
  • Acute toxiciteit Categorie 2
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H310-Dodelijk bij contact met de huid.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H330-Dodelijk bij inademing.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H300-Dodelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P330-De mond spoelen.