Learn More
Mercury(Ii) Iodide, Honeywell Fluka™
ACS Reagent,≥99.0%
70.68 - 441.70
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7774-29-0 |
---|---|
Moleculaire formule | HgI2 |
Molecular Weight (g/mol) | 454.401 |
MDL-nummer | MFCD00011044 |
InChI Key | YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L |
Synoniem | mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum |
PubChem CID | 24485 |
ChEBI | CHEBI:49659 |
IUPAC Name | diiodomercury |
SMILES | I[Hg]I |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15602090
|
Honeywell-Fluka
221090-25G |
25 g |
70.68
25 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15692080
|
Honeywell-Fluka
221090-100G |
100 g |
114.15
100 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15612090
|
Honeywell-Fluka
221090-500G |
500 g |
441.70
500 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Chemische identificatiekenmerken
7774-29-0 | |
454.401 | |
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L | |
24485 | |
diiodomercury |
HgI2 | |
MFCD00011044 | |
mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum | |
CHEBI:49659 | |
I[Hg]I |
Specificatie
Mercury(Ii) Iodide | |
HgI2 | |
MFCD00011044 | |
mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum | |
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L | |
diiodomercury | |
24485 | |
454.4g/mol | |
ACS Reagent |
7774-29-0 | |
HgI2 | |
1638 | |
Soluble in Potassium Iodide solution | |
I[Hg]I | |
454.401 | |
CHEBI:49659 | |
≥99% |
Veiligheid en behandeling
P260-P262-P280-P302 + P352 + P310-P304 + P340 + P310
H300 + H310 + H330-H373-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 231-873-8
missing translation for 'rtecsNumber' : OW5250000
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Mercury(II) iodide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 1
- Acute toxiciteit Categorie 2
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H300-Dodelijk bij inslikken.
- H310-Dodelijk bij contact met de huid.
- H330-Dodelijk bij inademing.
- H373-Kan schade aan organen.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Mercury diiodide