Learn More
Mercury(II) Iodide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
67.90 - 130.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7774-29-0 |
---|---|
Moleculaire formule | HgI2 |
Molecular Weight (g/mol) | 454.401 |
MDL-nummer | 11044 |
InChI Key | YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L |
Synoniem | mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum |
PubChem CID | 24485 |
ChEBI | CHEBI:49659 |
IUPAC Name | diiodomercury |
SMILES | I[Hg]I |
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
7774-29-0 | |
454.401 | |
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L | |
24485 | |
diiodomercury |
HgI2 | |
11044 | |
mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum | |
CHEBI:49659 | |
I[Hg]I |
Specificatie
354°C | |
7774-29-0 | |
8 | |
HgI2 | |
mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum | |
I[Hg]I | |
454.401 | |
CHEBI:49659 | |
Plastic powder jar |
259°C | |
Red | |
Solid | |
11044 | |
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L | |
diiodomercury | |
24485 | |
454.39g/mol |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Mercury(II) iodide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H300-Dodelijk bij inslikken.
- H310-Dodelijk bij contact met de huid.
- H330-Dodelijk bij inademing.
- H373-Kan schade aan organen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.