Learn More
Mercury(II) Acetate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
53.72 - 270.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1600-27-7
Moleculaire formule C4H6HgO4
Molecular Weight (g/mol) 318.68
MDL-nummer 12165
InChI Key BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name mercury(2+) diacetate
SMILES [Hg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10101770
Bekijk documenten
Fisher Chemical
M/2652/47
50 g N/A N/A N/A
10735721
Bekijk documenten
Fisher Chemical
M/2652/50
250 g N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1600-27-7
318.68
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
[Hg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
C4H6HgO4
12165
mercury(2+) diacetate
Specificatie
179°C
White
Powder/Solid
12165
[Hg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
318.68
Plastic powder jar
1600-27-7
4.4
C4H6HgO4
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
mercury(2+) diacetate
318.67g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Mercuric acetate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 1
  • Acute toxiciteit Categorie 2
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H310-Dodelijk bij contact met de huid.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H330-Dodelijk bij inademing.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H300-Dodelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P361-Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.