Learn More
Mercury(II) acetate, ACS, 98.0% min, Thermo Scientific Chemicals
44.82 - 166.83
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1600-27-7
Moleculaire formule C4H6HgO4
Molecular Weight (g/mol) 318.68
MDL-nummer MFCD00012165
InChI Key BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Synoniem mercury 2+ ion acetic acid
PubChem CID 15337
ChEBI CHEBI:33211
IUPAC Name mercury(2+);diacetate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
Meer specificaties weergeven
Waarschuwingen:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11311619
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
012273.18
50 g
44.82
50 gram
11301619
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
012273.30
250 g
166.83
250 gram
Beschrijving
Beschrijving
Mercuric acetate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is used in oxymercuration of double bonds. Mercuric acetate is used in non-aqueous titration. It is employed in the manufacture of phenyl mercury compounds which have pharmaceutical applications. It removes the acetamidomethyl protecting group from protected thiol, and converts thiocarbonate esters into dithiocarbonates. It promotes the addition of hydroxide and alkoxide across carbon-carbon double bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1600-27-7
318.68
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
15337
mercury(2+);diacetate
C4H6HgO4
MFCD00012165
mercury 2+ ion acetic acid
CHEBI:33211
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
Specificatie
Mercury(II) acetate
1600-27-7
Crystalline
C4H6HgO4
3563831
Highly soluble in water. Soluble in alcohol and diethyl ether.
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
318.68
CHEBI:33211
ACS
Light sensitive
3.28 g/cm3 at 20°C
179°C to 182°C
Red
98.0% min.
MFCD00012165
mercury 2+ ion acetic acid
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
mercury(2+);diacetate
15337
318.68
Weak
White crystals
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P312-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H336-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 216-491-1
missing translation for 'rtecsNumber' : AI8575000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Mercury(II) acetate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 1
  • Acute toxiciteit Categorie 2
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H300-Dodelijk bij inslikken.
  • H310-Dodelijk bij contact met de huid.
  • H330-Dodelijk bij inademing.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P361-Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Mercuric acetate