Learn More
Mercury(I) nitrate dihydrate, ACS reagent, 9th edition, Thermo Scientific Chemicals
83.52 - 281.40
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7782-86-7 |
---|---|
Moleculaire formule | Hg2N2O6·2H2O |
Molecular Weight (g/mol) | 561.22 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
12347193
|
Thermo Scientific Acros
447180500 |
50 g | Plastic bottle |
83.52
50 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
12337193
|
Thermo Scientific Acros
447182500 |
250 g | Plastic bottle |
281.40
250 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7782-86-7 | |
Hg2N2O6·2H2O | |
561.22 |
Specificatie
Mercury(I) nitrate dihydrate | |
7782-86-7 | |
Hg2(NO3)2·2H2O | |
561.22 | |
ACS Reagent |
70.0°C | |
Hg2N2O6·2H2O | |
Solubility in water: 20g/L (20°C) | |
561.22 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
GHS P Statement
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Gently wash w
GHS Signal Word: Danger
- Mercury(I) nitrate dihydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 1
- Acute toxiciteit Categorie 2
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H310-Dodelijk bij contact met de huid.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H330-Dodelijk bij inademing.
- H373-Kan schade aan organen.
- H300-Dodelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.