Learn More
Mercury(I) nitrate dihydrate, 98%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
104.52 - 1061.28
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7782-86-7
Moleculaire formule Hg2N2O6·2H2O
Molecular Weight (g/mol) 561.22
MDL-nummer MFCD00150812
Meer specificaties weergeven
Waarschuwingen:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10782061
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
213130500
50 g Plastic bottle
104.52
50 gram
10092640
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
213132500
250 g Plastic bottle
351.75
250 gram
10424415
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
213130010
1 kg Plastic bottle
1061.28
1 kg
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7782-86-7
Hg2N2O6·2H2O
561.22
MFCD00150812
Specificatie
Mercury(I) nitrate dihydrate
p.a.
White to Yellow
97.5% min
Hg2(NO3)2·2H2O
06,360
Solubility in water: 20g/L (20°C).
561.22
Analytical
70.0°C
7782-86-7
Crystalline Powder
Hg2N2O6·2H2O
MFCD00150812
13, 5923
561.22
98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
GHS P Statement
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Gently wash w
GHS Signal Word: Danger
Productidentificatie
  • Mercury(I) nitrate dihydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 1
  • Acute toxiciteit Categorie 2
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H310-Dodelijk bij contact met de huid.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H330-Dodelijk bij inademing.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H300-Dodelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.