Learn More
Mercury(I) chloride, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
36.28 - 295.47
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10112-91-1
Moleculaire formule Cl2Hg2
Molecular Weight (g/mol) 472.08
MDL-nummer MFCD00011043
InChI Key ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L
Synoniem mercurous chloride, calomel, mercury i chloride, mercury chloride hg2cl2, mercury subchloride, dimercury dichloride, calogreen, calotab, chlorure mercureux, ccris 3803
PubChem CID 24956
ChEBI CHEBI:33050
IUPAC Name chloromercury
SMILES Cl[Hg].Cl[Hg]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10338110
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
213120050
5 g Plastic bottle
36.28
5 gram
10165030
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
213121000
100 g Plastic bottle
87.23
100 gram
10589813
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
213125000
500 g Plastic bottle
295.47
500 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10112-91-1
472.08
ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L
24956
chloromercury
Cl2Hg2
MFCD00011043
mercurous chloride, calomel, mercury i chloride, mercury chloride hg2cl2, mercury subchloride, dimercury dichloride, calogreen, calotab, chlorure mercureux, ccris 3803
CHEBI:33050
Cl[Hg].Cl[Hg]
Specificatie
Mercury(I) chloride
Extra Pure
White
99% min. (Iodimetry)
Hg2Cl2
15, 5962
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: insoluble in ether and alcohol
Cl[Hg].Cl[Hg]
472.08
CHEBI:33050
≥99%
7.15g/mL
400.0°C
10112-91-1
Amorphous Powder
Cl2Hg2
MFCD00011043
mercurous chloride, calomel, mercury i chloride, mercury chloride hg2cl2, mercury subchloride, dimercury dichloride, calogreen, calotab, chlorure mercureux, ccris 3803
ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L
chloromercury
24956
472.08
Extra Pure
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-307-5
Productidentificatie
  • Mercury(I) chloride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H301-Giftig bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.