Learn More
Logistik™ Laboratoriumjassen van polykatoen, heren
Vervaardigd van slijtagebestendig polykatoen. Logistik Unicorp™-laboratoriumjassen van polykatoen voor heren bieden bescherming zonder afbreuk te doen aan bewegingsvrijheid.
Specificatie
Producttype | Getailleerde laboratoriumjas |
---|---|
Geslacht | Men's |
Materiaal | 65% polyester/35% katoen, Polyester |
Soort manchet | Met knopen vastgezet |
Voor eenmalig gebruik | Reusable |
Beschrijving
- Polykatoenmix
- Verborgen drukknoopsluiting
- Eén borstzak
- Twee lagere gestikte zakken
- Gecentreerde ventilatieopening aan achterzijde
- Zonder CE-markering
Specificatie
Getailleerde laboratoriumjas | |
65% polyester/35% katoen, Polyester | |
Reusable | |
Tailored | |
Eén borstzak, twee lagere gestikte zakken | |
65% Polyester, 35% Cotton |
Men's | |
Met knopen vastgezet | |
Non-sterile | |
3 | |
105 cm |