Learn More
Brand™ Melamine Formaldehyde Mortar with Pestle
Resistant to boiling and autoclavable (at 121°C).
34.22 - 36.17
Specificatie
Autoclaveerbaar Autoclavable
Producttype Mortar and pestle
Materiaal Melamine formaldehyde
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Diameter (metrisch) buiten Hoogte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (metrisch) buiten Hoogte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10495031
Bekijk documenten
Brand™
110705
125mm 80mm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
10038210
Bekijk documenten
Brand™
110710
150mm 90mm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
  • White in color
  • With foot and spout
  • Provided individually
Specificatie
Specificatie
Autoclavable
Mortar and pestle
Melamine formaldehyde