Learn More
Heathrow Scientific™ Mega Rack™ Double Tube Rack
Creates space and organization for high throughput labs requiring large sample storage. Heathrow Scientific™ Mega Rack™ Double Tube Rack eliminates the need for multiple tube racks.
85.75 - 93.70
Specificatie
Producttype Tube Rack
Autoclaveerbaar Autoclavable
Materiaal Polypropylene
Vorm Rectangular
Steriliteit Non-sterile
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Afmetingen (L x B x H) Kleur Registraties Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Afmetingen (L x B x H) Kleur Registraties Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15509811
Bekijk documenten
Heathrow Scientific™
HS120112
673 x 235 x 90mm White Tubes (10 to 13 mm)
93.70
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
15519811
Bekijk documenten
Heathrow Scientific™
HS120113
673 x 235 x 90mm Blue Tubes (10 to 13 mm)
85.75
Toevoegen aan winkelmandje
15529811
Bekijk documenten
Heathrow Scientific™
HS120114
673 x 267 x 90mm White Tubes (13 to 16 mm)
85.75
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
15539811
Bekijk documenten
Heathrow Scientific™
HS120115
673 x 267 x 90mm Blue Tubes (13 to 16 mm)
85.75
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Fully-assembled polypropylene
  • Sturdy and light weight material for easy transport
  • Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
  • Place different test groupings into one rack and eliminate need for multiple tube racks
  • Autoclavable
Specificatie
Specificatie
Tube Rack
Polypropylene
Non-sterile
1 Each
673 mm
Autoclavable
Rectangular
Tabletop
Double
90 mm