Learn More
Cytiva MBPTrap™ voorgevulde HP-kolommen
Levert uiterst zuivere met MBP gelabelde recombinante eiwitten in geconcentreerde vorm en kleine volumes. GE Healthcare Life Sciences™ MBPTrap™ voorgevulde HP-kolommen zijn voorgevuld met hoogwaardige dextrinesepharose™.
Merk:  Cytiva 28-9187-78
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10075174
  • 326.00 /
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • Prepacked with Dextrin Sepharose tagged with maltose binding protein (MBP).
  • Binding capacity is fusion protein dependent but can be as much as 16 mg/ml media
  • Maximum pressure: 3 bar
  • Compatible with commonly used buffers and easily regenerated with 0.5 M NaOH
  • 1 and 5mL polypropylene columns can be used either manually using a syringe or on an instrument
Media
  • Matrix: 6% cross-linked agarose
  • Average particle size: 34μm
  • pH stability working range: >7
1mL columns
  • Bed dimensions: 7 x 25mm
  • Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
  • Bed dimensions: 16 x 25mm
  • Flow velocity: <20mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Aqueous Buffer
1mL
7mm
0.98 in.
<4 mL/min.
Dextrin
>7
6% Highly Cross-linked Agarose
Ion Exchange Column
Dextrin Sepharose HP prepacked column
0.27 in.
5 x 1mL
25mm
Polypropylene
3 bar
34μm
2° to 8°C
Purification of MBP tagged Proteins
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • MBPTrap HP
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/en materiaalbehandelings apparatuur gebruiken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P235-Koel bewaren.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: ethanol
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen