Learn More
Eppendorf™ Master Tips™ micropipetpunten
GREENER_CHOICE
Gebruik deze pipetpunten voor besmettingsvrij pipetteren. De Eppendorf™ Master Tips™ Micropipetpunten zijn ideaal voor nauwkeurig pipetteren van vloeistoffen met een hoge dampdruk.
Merk:  Eppendorf™ 0030001320
Produktcode. 10777021
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • De zuiger is in de punt geïntegreerd en direct klaar voor gebruik
  • Op een rek, met autoclaaf compatibel bij 121°C, 20min
  • Voor gebruik met de Biomaster™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Syringe style, positive displacement tip with integrated piston
Gray
52 mm
Accurate pipetting of viscous solutions or liquids with high vapour pressure
Rack, 5 x 96
Master Tip
1 tot 20 μL
Autoclavable
Eppendorf Quality™
Integrated piston
Biomaster-pipetten
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen