Learn More
Mannitol, Powder, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
422.00 - 1095.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 69-65-8
Moleculaire formule C6H14O6
Molecular Weight (g/mol) 182.17
MDL-nummer MFCD00064287
InChI Key FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synoniem d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15351791
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
2553-01
500 g Poly Bottle
422.00
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15538024
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
2553-05
2.5 kg Poly Bottle
1095.00
2.50 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
69-65-8
182.17
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
6251
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
C6H14O6
MFCD00064287
d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
CHEBI:16899
Specificatie
Mannitol
C6H14O6
1L = 1.52kg
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
(2R,3R,4R,5R)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
6251
182.17
Powder
69-65-8
MFCD00064287
d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
182.17
CHEBI:16899
Multi-Compendial/USP