Learn More
Manganese Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™
25.50 - 40.15
Chemische identificatiekenmerken
MDL-nummer 11111
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10382562
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/8045/05
100 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10448410
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/8045/08
500 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
11111
Specificatie
Colorless
Liquid
HDPE plastic bottle
1
11111
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Manganese solution 1000 ppm
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.