Learn More
Manganese pieces, irregular, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
63.01 - 376.88
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7439-96-5
Moleculaire formule Mn
Molecular Weight (g/mol) 54.94
MDL-nummer MFCD00011111
InChI Key PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Synoniem colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC Name manganese
SMILES [Mn]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11371298
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010236.30
250 g
63.01
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11351298
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010236.A1
1 kg
178.89
1 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11361298
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010236.A7
5 kg
376.88
5 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7439-96-5
54.94
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
23930
manganese
Mn
MFCD00011111
colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
CHEBI:35154
[Mn]
Specificatie
Manganese
7439-96-5
7.3g/cm3 at 20°C
Mn
colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
[Mn]
54.94
CHEBI:35154
Broken Plate
Gray
Gray irregularly shaped pieces
99.9% (Metals basis)
MFCD00011111
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
manganese
23930
54.94
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-105-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures