Learn More
Manganese(II) Sulfate Tetrahydrate, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
138.00 - 161.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 10034-96-5 |
---|---|
Moleculaire formule | H2MnO5S |
Molecular Weight (g/mol) | 169.01 |
MDL-nummer | MFCD00149159 |
InChI Key | ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L |
Synoniem | manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate |
PubChem CID | 177577 |
ChEBI | CHEBI:86364 |
IUPAC Name | manganese(2+);sulfate;hydrate |
SMILES | O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Beschrijving
Manganese(II) Sulfate Tetrahydrate, 98+%, Extra Pure, SLR
Chemische identificatiekenmerken
10034-96-5 | |
169.01 | |
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L | |
177577 | |
manganese(2+);sulfate;hydrate |
H2MnO5S | |
MFCD00149159 | |
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate | |
CHEBI:86364 | |
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Specificatie
26°C to 27°C | |
Red | |
H2MnO5S | |
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate | |
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
169.01 | |
CHEBI:86364 | |
Plastic powder jar |
10034-96-5 | |
Solid | |
MFCD00149159 | |
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L | |
manganese(2+);sulfate;hydrate | |
177577 | |
223.05g/mol |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Manganese(II) sulfate tetrahydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H373-Kan schade aan organen.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.