Learn More
Manganese(II) Chloride Tetrahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
126.54 - 163.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 13446-34-9
Moleculaire formule Cl2H8MnO4
Molecular Weight (g/mol) 197.90
MDL-nummer MFCD00149792
InChI Key CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name manganese(2+) tetrahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10181620
Bekijk documenten
Fisher Chemical
M/1850/53
500 g This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10376090
Bekijk documenten
Fisher Chemical
M/1850/60
1 kg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
13446-34-9
197.90
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Cl2H8MnO4
MFCD00149792
manganese(2+) tetrahydrate dichloride
Specificatie
58°C
Red
Powder/Solid
MFCD00149792
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
197.90
Plastic powder jar
13446-34-9
4 to 6
Cl2H8MnO4
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
manganese(2+) tetrahydrate dichloride
197.91g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.