Learn More
Manganese(II) chloride tetrahydrate, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
34.28 - 108.54
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 13446-34-9 |
---|---|
Moleculaire formule | Cl2H8MnO4 |
Molecular Weight (g/mol) | 197.90 |
MDL-nummer | MFCD00149792 |
InChI Key | CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC Name | manganese(2+) tetrahydrate dichloride |
SMILES | O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11347287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011563.22 |
100 g |
34.28
100 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11357287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011563.36 |
500 g |
108.54
500 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Manganese(II) chloride tetrahydrate is used in the tailing of DNA - MnCl2 buffer is recommended for dC and dG tailing and in reverse transcription of RNA with thermostable DNA polymerase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
13446-34-9 | |
197.90 | |
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Cl2H8MnO4 | |
MFCD00149792 | |
manganese(2+) tetrahydrate dichloride |
Specificatie
Manganese(II) chloride tetrahydrate | |
13446-34-9 | |
Crystalline | |
Cl2H8MnO4 | |
Soluble in pyridine,ethanol. Insoluble in ether. | |
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] | |
197.90 | |
Odorless | |
Pink Crystalline/powder |
58°C | |
Pink | |
99% (Metal basis) | |
MFCD00149792 | |
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L | |
manganese(2+) tetrahydrate dichloride | |
197.90 (125.84 Anhydrous) | |
Hygroscopic | |
2.010 g/cm3 at 20°C |
Veiligheid en behandeling
P260-P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P314-P330-P501c
H302-H318-H373
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 9; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-869-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Manganese(II) chloride tetrahydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H301-Giftig bij inslikken.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H373-Kan schade aan organen.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Manganous chloride tetrahydrate