Learn More
Manganese(II) chloride tetrahydrate, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
27.34 - 87.03
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 13446-34-9 |
---|---|
Moleculaire formule | Cl2H8MnO4 |
Molecular Weight (g/mol) | 197.90 |
MDL-nummer | MFCD00149792 |
InChI Key | CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC Name | manganese(2+) tetrahydrate dichloride |
SMILES | O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
12387083
|
Thermo Scientific Acros
193451000 |
100 g | Glass bottle |
27.34
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
12397083
|
Thermo Scientific Acros
193455000 |
500 g | Glass bottle |
87.03
500 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
13446-34-9 | |
197.90 | |
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Cl2H8MnO4 | |
MFCD00149792 | |
manganese(2+) tetrahydrate dichloride |
Specificatie
Manganese(II) chloride tetrahydrate | |
13446-34-9 | |
MnCl2·4H2O | |
07,222; 09,288 | |
Solubility in water: 1980g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether | |
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] | |
197.90 | |
ACS Reagent |
58.0°C | |
Cl2H8MnO4 | |
MFCD00149792 | |
15,5793 | |
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L | |
manganese(2+) tetrahydrate dichloride | |
197.91 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled.
Harmful if swallowed.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
- Manganese(II) chloride tetrahydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H373-Kan schade aan organen.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.