Learn More
Manganese(II) chloride tetrahydrate, 99+%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
27.44 - 268.34
Chemische identificatiekenmerken
CAS 13446-34-9
Moleculaire formule Cl2H8MnO4
Molecular Weight (g/mol) 197.90
MDL-nummer MFCD00149792
InChI Key CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name manganese(2+) tetrahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10096063
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
205891000
100 g Plastic bottle
27.44
100 gram
10552991
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
205895000
500 g Plastic bottle
80.60
500 gram
11994191
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
205890025
2.5 kg Plastic bottle
268.34
2.50 kg
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
13446-34-9
197.90
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Cl2H8MnO4
MFCD00149792
manganese(2+) tetrahydrate dichloride
Specificatie
Manganese(II) chloride tetrahydrate
13446-34-9
Fine Crystalline Powder
Cl2H8MnO4
MFCD00149792
15,5793
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
manganese(2+) tetrahydrate dichloride
197.91
Analytical
58.0°C
Pink
99% min. (Complexometry)
MnCl2·4H2O
07,222; 09,288
Solubility in water: 1980g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
197.90
≥99%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled.
Harmful if swallowed.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
Productidentificatie
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.