Learn More
Manganese(II) chloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
24.84 - 102.51
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7773-01-5
Moleculaire formule Cl2Mn
Molecular Weight (g/mol) 125.84
MDL-nummer MFCD00011114
InChI Key GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Synoniem manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10093320
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
271410250
25 g Glass bottle
24.84
25 gram
10405755
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
271412500
250 g Glass bottle
38.04
250 gram
10698191
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
271410010
1 kg Glass bottle
52.06
1 kg
10687734
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
271410025
2.5 kg Plastic Drum
102.51
2.50 kg
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7773-01-5
125.84
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
10313134
[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Cl2Mn
MFCD00011114
manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
CHEBI:63041
Specificatie
1190.0°C
650.0°C
Pink
96% min. (Complexometry)
MnCl2
07,222
manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
manganese(2+);dichloride
10313134
125.84
Manganese(II) chloride
7773-01-5
Flakes
Cl2Mn
MFCD00011114
15, 5793
Solubility in water: 723g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
[Cl-].[Cl-].[Mn++]
125.84
CHEBI:63041
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Do not eat,drink or smoke when using th
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-869-6
Productidentificatie
  • Manganese(II) chloride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H373-Kan schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
  • P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
  • P264-Na het werken met dit product gezicht, handen en alle blootgestelde huid grondig wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.