Learn More
Manganese(II) chloride, 1M aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
57.94 - 82.01
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7773-01-5
Moleculaire formule Cl2Mn
Molecular Weight (g/mol) 125.84
MDL-nummer MFCD00011114
InChI Key GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Synoniem manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
IUPAC Name manganese(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Mn++]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15405419
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63150.AD
50 mL
57.94
50 ml
15415419
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63150.AE
100 mL
82.01
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7773-01-5
125.84
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
10313134
manganese(2+) dichloride
Cl2Mn
MFCD00011114
manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
CHEBI:63041
[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Specificatie
Manganese(II) chloride
Colorless
Cl2Mn
MFCD00011114
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
manganese(2+) dichloride
10313134
125.84
7773-01-5
Liquid
MnCl2
manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
[Cl-].[Cl-].[Mn++]
125.84
CHEBI:63041
1M aq. soln.
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P260-P280-P305+P351+P338-P310-P314-P501c
H318-H373
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Manganese chloride, 1M aqueous solution
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Manganese(II) chloride