Learn More
Maleate solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
54.00 - 114.00
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
12952145
![]() |
Fisher Chemical
A 026 100 |
100 mL | Glass Bottle |
54.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
12962145
![]() |
Fisher Chemical
A 026 250 |
250 mL | Glass Bottle |
77.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
12972145
![]() |
Fisher Chemical
A 026 500 |
500 mL | Glass Bottle |
114.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Chemische identificatiekenmerken
C2H2(COO)22- |
Specificatie
Maleate | |
Liquid | |
Single-component Standard Solution |
C2H2(COO)22- | |
1 g/L | |
H2O |
Veiligheid en behandeling
H317
P261;P272;P280;P302+P352;P333+P313;P362+P364;P501
Warning
missing translation for 'shelfLife' : 24 Months. (12 Months after opening)
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Single-component Standard Solution for Ion chromatography. Maleate - C2H2(COO)22- 1000mg/l in water (A 026)
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P272-Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
- P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .